ALD00404
4-Cyanophenyl Sulfofluoridate
95% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95% (GC)
Forme
solid
Pf
36-41 °C
Chaîne SMILES
FS(OC1=CC=C(C#N)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H4FNO3S/c8-13(10,11)12-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
Clé InChI
QVLLNLVBRUJXHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable