Principaux documents
ALD00006
Sigma-Aldrich
Sodium bis(2-hydroxy-2-methylbutyrato)oxochromate(V)
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-2-methyl-butanoic acid chromium complex
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16CrNaO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
340-350 °C
Chaîne SMILES 
[O-][Cr]1(O2)(OC(C(C)(CC)O1)=O)OC(C)(CC)C2=O.[Na+]
InChI
1S/2C5H9O3.Cr.Na.O/c2*1-3-5(2,8)4(6)7;;;/h2*3H2,1-2H3,(H,6,7);;;/q2*-1;+4;+1;-1/p-2
Clé InChI
NIZKSTMLMALTGU-UHFFFAOYSA-L
Application
Oxidant was reported by the Baran group to promote selective allylic oxidation of a synthetic intermediate derived from (+)-taxadiene en route to the synthesis of (−)-taxyunnanine D.
Two-Phase Synthesis of (−)-Taxuyunnanine D
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable