A83008
3,4-Dimethoxyaniline
98%
Synonyme(s) :
4-Aminopyrocatechol dimethyl ether, 4-Aminoveratrole
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
pb
174-176 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
85-89 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(N)cc1OC
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
LGDHZCLREKIGKJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C