Key Documents
A76206
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
98%
Synonyme(s) :
L-Alaninol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.11
Numéro Beilstein :
1718865
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +18°, neat
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.4498 (lit.)
Point d'ébullition
72-73 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1
Clé InChI
BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-N
Application
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol may be used in the preparation of unsymmetrical tridentate Schiff base ligands via condensation with carbonyl compounds. It may also be used as a chiral auxillary for the preparation of tert-butyl 4-N-[(2-hydroxy-1-(S)-methyl)ethylamino]-2-methylene-4-(S)-phenyl-butyrate.
Reacts with aryl nitriles to form oxazolines which are useful in Pd-catalyzed allylic substitution.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter