A45807
2-Amino-5-chlorobenzoxazole
97%
Synonyme(s) :
Zoxazolamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
181-184 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1nc2cc(Cl)ccc2o1
InChI
1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
Clé InChI
YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable