Key Documents
A31008
Sigma-Aldrich
Allylcyclohexylamine
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H11NHCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4664 (lit.)
Point d'ébullition
65-66 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2,9-10H,1,3-8H2
Clé InChI
SQGBZKZDUMBTIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter