96483
Zinc iodide
purum p.a., ≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
Diiodozinc, Zinc diiodide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (AT)
Forme
powder or crystals
Pf
445 °C (lit.)
Densité
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤200 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a catalyst for one-pot synthesis of aminoindolizines via sequential A3 coupling/cycloisomerization.[1]
- As a catalyst for one-pot synthesis of quinoxalines.[3]
- As a precursor to synthesize highly luminescent quantum dots.[4]
- As a redox electrolyte in hybrid energy storage systems.[2]
- As a dopant to prepare highly flexible PVA composite films. The addition of zinc iodide enhances the optoelectronic properties of polymer composite.[5]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges