94077
H-Pro-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Synonyme(s) :
L-Proline 2-chlorotrityl ester polymer-bound
About This Item
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~0.6 mmol/g loading
Taille des particules
75-150 μm
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Application
H-Pro-2-ClTrt resin is an acid-labile peptide reagent commonly used to prepare protected peptides by solid-phase peptide synthesis using the Fmoc strategy.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
In vitro and ex vivo studies on angiotensin-i converting enzyme (Ace) inhibitory activity of short synthetic peptides
Yakimova B, et al.
Farmacia, 69(2), 307-313 (2021)
Characterization of a new bioactive peptide from Potamotrygon gr. orbignyi freshwater stingray venom
Conceiccao K, et al.
Peptides, 30(12), 2191-2199 (2009)