92681
H-Gly-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Glycine 2-chlorotrityl ester polymer-bound
About This Item
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Forme
crystals
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~1.1 mmol/g loading
Taille des particules
75-150 μm
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable