936405
Fmoc-Val-Cit-PAB-OH
≥95%
Synonyme(s) :
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-L-ornithinamide, L-Ornithinamide, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC(C=C1)=CC=C1NC([C@H](CCCNC(N)=O)NC([C@H](C(C)C)NC(OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)=O)=O)=O
InChI
InChI= 1S/C33H39N5O6/c1-20(2)29(38-33(43)44-19-27-25-10-5-3-8-23(25)24-9-4-6-11-26(24)27)31(41)37-28(12-7-17-35-32(34)42)30(40)36-22-15-13-21(18-39)14-16-22/h3-6,8-11,13-16,20,27-29,39H,7,12,17-19H2,1-2H3,(H,36,40)(H,37,41)(H,38,43)(H3,34,35,42)/t28-,29-/m0/s1
Application
Autres remarques
ADC & Bioconjugation
Chemical Biology Tools
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable