936006
Sodium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide solution
in ethylene carbonate, dimethyl carbonate, 1.0 M NaTFSI in EC/DMC=50/50 (v/v), battery grade
Synonyme(s) :
1.0 M NaTFSI in EC/DMC electrolyte
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Forme
solution
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
0.95-1.05 M (NaPF6)
Impuretés
≤100 ppm H2O
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F
Point d'éclair (°C)
25 °C