932140
PXZ-DPS
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
10,10′-(4,4′-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(10H-phenoxazine)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
energy gap
0.08 eV (delta EST)
Description
2.8 eV (Eg: HOMO-LUMO gap)
Perte
0.5% TGA, > 220 °C (weight loss)
Solubilité
toluene: soluble
Fluorescence
λem 507 nm±10 nm (PL)
Énergie orbitale
HOMO - 5.59 eV
LUMO - 2.79 eV
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable