Key Documents
227846
Sigma-Aldrich
Methyl 4-nitrobutyrate
97%
Synonyme(s) :
4-Nitrobutyric acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
O2N(CH2)3CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Numéro Beilstein :
1766154
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
106-110 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-10-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3
Clé InChI
UBSPKGKFFQKZJB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The reaction of methyl 4-nitrobutyrate with aldehydes, following the enantioselective Henry addition, was studied.
Autres remarques
Remainder methyl 4-nitrovalerate
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Gonzalo Blay et al.
Organic letters, 12(13), 3058-3061 (2010-06-12)
A catalytic highly enantioselective Henry addition of methyl 4-nitrobutyrate to aldehydes using a Cu(II)-amino pyridine complex as catalyst is described. The products resulting from this reaction constitute a new, highly versatile family of chiral building blocks as a result of