Principaux documents
931020
Sigma-Aldrich
9,9′-(4,4′-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(3,6-dimethoxy-9H-carbazole)
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
DMOC-DPS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H32N2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
668.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Bande interdite
0.21 eV (delta EST)
Perte
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
Solubilité
chloroform: soluble
toluene: soluble
Fluorescence
λem 445 nm±10 nm in toluene
Énergie orbitale
HOMO 5.5 eV 
LUMO 2.45 eV 
λ
in toluene
Absorption UV
λ: 370 nm±5 nm Amax
Application
It is commonly used as a hole transport material in organic electronic devices such as organic light-emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaic (OPV) devices. DMOC-DPS exhibits high hole mobility, possesses good thermal stability.
Use as OLED Materials: TADF Materials, Blue Dopant
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable