Principaux documents
926183
Sigma-Aldrich
Ru-MACHO®-BH
Takasago
Synonyme(s) :
(OC-6-13)-Carbonyl[2-(diphenylphosphino-κP)-N-[2-(diphenylphosphino-κP)ethyl]ethanamine-κN][tetrahydroborato(1-)-κH]ruthenium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H34BNOP2Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
586.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Application
Ru-MACHO®-BH novel ruthenium catalyst for homogeneous hydrogenations of esters under base free conditions.
Informations légales
Product of Takasago. For research and development purposes only. PCT/JP2010-004301
Ru-MACHO is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Catalytic Hydrogenation of Esters. Development of an Efficient Catalyst and Processes for Synthesising (R)-1,2-Propanediol and 2-(l-Menthoxy)ethanol
Kuriyama W., et al.
Organic Process Research & Development, 16, 166?171-166?171 (2011)