Key Documents
926124
Sigma-Aldrich
(S,S)-Ts-DENEB
Synonyme(s) :
stereoisomer of Chloro[4-methyl-N-[(1S,2S)-2-[(R)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]benzenesulfonamidato-κN]ruthenium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H33ClN2O3RuS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
650.19
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Catégories apparentées
Application
(S,S)-Ts-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Informations légales
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Taichiro Touge et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(38), 14960-14963 (2011-08-30)
Newly developed oxo-tethered Ru amido complexes (R,R)-1 and their HCl adducts (R,R)-2 exhibited excellent catalytic performance for both asymmetric transfer hydrogenation and the hydrogenation of ketonic substrates under neutral conditions without any cocatalysts to give chiral secondary alcohols with high