923524
(tBuMPhos)PdCl2
Synonyme(s) :
1-Diadamantylphosphino-1′-di-tert-butylphosphinoferrocene palladium dichloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Chaîne SMILES
[Cl-][Pd+2]1([Cl-])[P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)[C-]23[CH]4=[CH]5[CH]6=[CH]2[Fe+2]56789%1043[CH]=%11[CH]%10=[CH]9[C-]8([CH]%117)[P]1(C%12%13CC%14CC(CC(C%14)C%12)C%13)C%15%16CC%17CC(CC(C%17)C%15)C%16
InChI
InChI=1S/C25H34P.C13H22P.2ClH.Fe.Pd/c1-2-4-23(3-1)26(24-11-17-5-18(12-24)7-19(6-17)13-24)25-14-20-8-21(15-25)10-22(9-20)16-25;1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;;;;/h1-4,17-22H,5-16H2;7-10H,1-6H3;2*1H;;/q2*-1;;;2*+2/p-2
Clé InChI
BJILVUSTVVKBGK-UHFFFAOYSA-L
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable