Principaux documents
916420
Sigma-Aldrich
BIAN-IPr# HCl
Synonyme(s) :
7,9-Bis-(2,4,6-Tribenzhydrylphenyl)-7H-acenaphtho[1,2-d]imidazol-9-ium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C103H77ClN2
Poids moléculaire :
1378.18
Forme
powder
Application
BIAN-IPr# HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable