913251
Y7
≥99%
Synonyme(s) :
BTP-4Cl
About This Item
Produits recommandés
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
L'électronique organique utilise des conducteurs et des semiconducteurs organiques pour les applications du type cellules photovoltaïques organiques, diodes électroluminescentes organiques (OLED) et transistors à effet de champ organiques (OFET).
L'électronique organique utilise des conducteurs et des semiconducteurs organiques pour les applications du type cellules photovoltaïques organiques, diodes électroluminescentes organiques (OLED) et transistors à effet de champ organiques (OFET).