Key Documents
909270
Sigma-Aldrich
Acrylic anhydride
≥90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
43211915
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥90%
Forme
liquid
Contient
500 ppm MEHQ as stabilizer
Couleur
colorless to pale yellow
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
ARJOQCYCJMAIFR-UHFFFAOYSA-N
Application
Acrylic anhydride can be used to prepare specialty acrylate, acrylamide monomers or acrylic resin. It forms cyclic anhydrides on polymerization and can not be used as a crosslinker.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F
Point d'éclair (°C)
72 °C