906034
Ammonium pentaborate octahydrate
Synonyme(s) :
Ammonium boron oxide octahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥99.0% (with H2SO4, titration)
Forme
powder
InChI
1S/B.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/p+1
Clé InChI
CUSUZJNFWWWYIV-UHFFFAOYSA-O
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable