Principaux documents
901455
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-d9 acetate
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
tert-Butyl-d9 acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D9H3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Densité
0.931
Changement de masse
M+9
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup