901062
Pinacol (dichloromethyl) boronate
≥95%
Synonyme(s) :
1,3,2-Dioxaborolane, 2-(dichloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Dichloromethyl pinacol boronate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
Indice de réfraction
n/D 1.4511
Densité
1.1423
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C7H13BCl2O2/c1-6(2)7(3,4)12-8(11-6)5(9)10/h5H,1-4H3
Clé InChI
GQFQFYFLABSDDS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F
Point d'éclair (°C)
94 °C