348635
Tris(trimethylsilyl) borate
99%
Synonyme(s) :
Boric acid tris(trimethylsilyl) ester, Tris(trimethylsiloxy)boron, tris(trimethylsiloxy)borane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
Point d'ébullition
186 °C (lit.)
Densité
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)OB(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27BO3Si3/c1-14(2,3)11-10(12-15(4,5)6)13-16(7,8)9/h1-9H3
Clé InChI
YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup