900772
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥99%, <1000 ppm H2O
Synonyme(s) :
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium tetrafluoroborate, 1-Methyl-3-ethylimidazolium tetrafluoroborate, EMIMBF4
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Impuretés
<1000 ppm H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
>350 °C (lit.)
Pf
15 °C (lit.)
Densité
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.