Principaux documents
900621
Sigma-Aldrich
CyJohnPhos Pd G3
95%
Synonyme(s) :
(2-Dicyclohexylphosphino-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate, CyJohnPhos G3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H44NO3PPdS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
720.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder or crystals
Caractéristiques
generation 3
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH2]1)[P](C=4C=CC=CC4C=5C=CC=CC5)(C6CCCCC6)C7CCCCC7)C
InChI
InChI=1S/C24H31P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
Clé InChI
NFZUZGPTBAUUOC-UHFFFAOYSA-M
Application
Third generation (G3) Buchwald palladium precatalyst for cross-coupling, demonstrating improved stability and reactivity from previous generations. This same product was formerly listed under RNI00192.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.