900471
CPhos Pd G4
95%
Synonyme(s) :
[2′ -(dicyclohexylphosphino-κP)-N2,N2,N6,N6-tetramethyl[1,1′ -biphenyl]-2,6-diamine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder or crystals
Caractéristiques
generation 4
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
[Pd+]c5c(cccc5)c6c(cccc6)NC.P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1)c2c(cccc2N(C)C)N(C)C.[S](=O)(=O)([O-])C
Clé InChI
ZBDSBEXQDXJAOM-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.