804290
RuPhos Pd G4
Synonyme(s) :
[Dicyclohexyl(2′,6′-diisopropoxy-2-biphenylyl)phosphine-κP](methanesulfonatato-κO)[2′-(methylamino-κN)-2-biphenylyl-κC2]palladium
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Niveau de qualité
Forme
powder
Caractéristiques
generation 4
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
240 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CC(OC1=CC=CC(OC(C)C)=C1C2=C([P+](C3CCCCC3)([Pd-2]4(OS(C)(=O)=O)C(C=CC=C5)=C5C6=C([NH+]4C)C=CC=C6)C7CCCCC7)C=CC=C2)C
InChI
1S/C30H43O2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Clé InChI
FDRWYHUTZOCVSQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.