87265
Tetrafluorosuccinic anhydride
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Perfluorosuccinic anhydride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (T)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.327
Point d'ébullition
54-56 °C (lit.)
Densité
1.609 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC1(F)C(=O)OC(=O)C1(F)F
InChI
1S/C4F4O3/c5-3(6)1(9)11-2(10)4(3,7)8
Clé InChI
ZLVLNNCBGQYRAB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves