87140
Tetradecane
olefin free, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
n-Tetradecane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.83 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 76.4 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
455 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
Point d'ébullition
252-254 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Densité
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
Clé InChI
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane