Principaux documents
86356
Sigma-Aldrich
TentaGel MB-NH2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Synonyme(s) :
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Gamme de produits
TentaGel
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~0.40 mmol/g loading
Taille des particules
140-170 μm
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable