Principaux documents
855049
Sigma-Aldrich
5-Azacytosine
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-4-aminotriazine, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-one, 4-Amino-2-hydroxy-1,3,5-triazine, NSC 51100, NSC 54006
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H4N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.09
Beilstein:
116378
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
Clé InChI
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Enzymic synthesis of nucleoside analogs using immobilized 2′-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri
  • Reactions with oxide radical ion
  • Potential antitumor and antiproliferative agent against human leukemia cells
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Mariana B Méndez et al.
AMB Express, 10(1), 173-173 (2020-09-30)
A novel IDA-LaNDT derivative was able to reach the highest productivity in the biosynthesis of a well-known antitumoral agent called decitabine. However, the combination of two simple and inexpensive techniques such as ionic absorption and gel entrapment with the incorporation