Principaux documents
808040
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, Wet cake (Wet cake)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cu
Poids moléculaire :
63.55
Code UNSPSC :
12141711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Forme
nanowires
Diam. × L
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
Température de stockage
2-8°C
Application
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable