Principaux documents
806137
Sigma-Aldrich
bis-MPA-Azide dendrimer
trimethylol propane core, generation 1
Synonyme(s) :
G1-TMP-Azide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C57H92N18O18
Poids moléculaire :
1317.45
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCC(CC)(COC(C(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)C)=O)COC(C(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)C)=O)C(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)C
InChI
1S/C57H92N18O18/c1-5-57(42-91-51(82)54(2,36-85-45(76)24-12-6-18-30-64-70-58)37-86-46(77)25-13-7-19-31-65-71-59,43-92-52(83)55(3,38-87-47(78)26-14-8-20-32-66-72-60)39-88-48(79)27-15-9-21-33-67-73-61)44-93-53(84)56(4,40-89-49(80)28-16-10-22-34-68-74-62)41-90-50(81)29-17-11-23-35-69-75-63/h5-44H2,1-4H3
Clé InChI
YTBPIOXKVOSWIN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
  • End Group Functionality: Azide surface group
  • Generation: 1
  • No. Surface Groups: 6
  • Calculated Mol. Wt.: 1317.5 g/mol
  • bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
bis-MPA-Azide dendrimer belongs to the family of nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chemical Society Reviews, 13, 4593-4617 (2013)
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 14, 2835-2846 (2007)