901136
1,17-Diazido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
Synonyme(s) :
1,5-bis[(5-azidopentyl)oxy]pentane, 1-Azido-2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethane, 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl bis-azide
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n/D 1.4716
Densité
1.13194 g/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H24N6O5/c13-17-15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-12-10-22-8-6-20-4-2-16-18-14/h1-12H2
Clé InChI
OQHIMLOZSDFRID-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C