Principaux documents
805734
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
acid terminated, average Mw 15000
Synonyme(s) :
PDLLA, Polylactide, lactide polymer
About This Item
Formule linéaire :
(C3H4O2)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
Poids mol.
average Mw 15000
Intervalle de dégradation
<6 months
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Application
May be used to make drug delivery materials for controlled release.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Articles
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.