Principaux documents
799238
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-OH-13C6,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C5H2215N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.25
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+8
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[13C]([13C@]([H])([15NH2])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][15NH]C(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,12+1,13+1
Clé InChI
VVQIIIAZJXTLRE-JHLHIYTKSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable