796468
Silver nanospheres
200 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, BPEI functionalized
About This Item
Produits recommandés
Forme
nanospheres
Niveau de qualité
Concentration
0.02 mg/mL in water
Taille moy. des particules
200 nm
λmax
500 nm
Groupe fonctionnel
BPEI
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.