796115
Graphene dispersion
for gravure printing,with ethyl cellulose in terpineol, gravure printable
Synonyme(s) :
conductive ink
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Graphene ink, for gravure printing, with ethyl cellulose in terpineol, gravure printable
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Résistivité
0.003-0.008 Ω-cm (thermally annealed 250 °C for 30 minutes, film thickness >100 nm)
Taille des particules
≤3 μm
Tension de surface
30-35 dyn/cm
Viscosité
0.75-3.00 Pa.s (shear viscosity at 100 s-1, 25 °C)
pb
213-218 °C (Terpineol)
Densité
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
Description générale
Application
Curing Condition: 250-350 °C, 20-30 min
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.