793728
1,3,5,7-Tetramethyl-8-phenyl-4,4-difluoroboradiazaindacene
97%
Synonyme(s) :
BODIPY dye, Boron dipyrromethene fluorophore, Difluoro{2-[(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-N)phenylmethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N}boron
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
174-179 °C
Fluorescence
λex 326 nm; λem 515 nm
Chaîne SMILES
FB(F)N1C(/C(C2=CC=CC=C2)=C3N=C(C)C=C\3C)=C(C)C=C1C
InChI
1S/C19H19BF2N2/c1-12-10-14(3)23-18(12)17(16-8-6-5-7-9-16)19-13(2)11-15(4)24(19)20(21)22/h5-11H,1-4H3/b18-17-
Clé InChI
CMLQGCANJGWRFY-ZCXUNETKSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable