Key Documents
777315
Sigma-Aldrich
Cy3-azide
90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Cy3 Azide Fluroescent Probe
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H44N6O10S3 · xC6H16N
Poids moléculaire :
804.95 (salt-free basis)
Code UNSPSC :
12352125
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
90% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Application
Azide modified cyanine dye. Can be used to detect or label alkyne- or cyclooctyne-containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following azide-alkyne cycloaddition.
Solubility -DMSO; water; DMF; MeOH
Abs/Em - 553/566 nm
Extinction Coefficient - 151; 000 cm-1M-1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable