Principaux documents
776904
Sigma-Aldrich
7-Acetyl-5-bromoindole
96%
Synonyme(s) :
5-Bromo-7-acetylindole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
111-114 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(Br)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-6(13)9-5-8(11)4-7-2-3-12-10(7)9/h2-5,12H,1H3
Clé InChI
LPQKQTUKOZNLJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable