774456
1,2-Propyleneglycol sulfite
≥98%
Synonyme(s) :
1,2-Propanediol cyclic sulfite, 4-Methyl-2-oxo-1,3,2-dioxathiolane, 4-Methyl-[1,3,2]dioxathiolane 2-oxide, PS, Propylene sulfite
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.437
Point d'ébullition
174-178 °C/760 mmHg
Densité
1.293 at 25 °C
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
CC1COS(=O)O1
InChI
1S/C3H6O3S/c1-3-2-5-7(4)6-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
SJHAYVFVKRXMKG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.1 °F
Point d'éclair (°C)
80.6 °C
Les clients ont également consulté
Articles
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.