Principaux documents
77056
Sigma-Aldrich
3-Pentyn-2-ol
≥98.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3C≡CCH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.12
Beilstein:
1736802
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.448
pb
138-140 °C (lit.)
Densité
0.900 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC#CC(C)O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,1-2H3
Clé InChI
HJFRLXPEVRXBQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup