768103
Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)
95%
Synonyme(s) :
(SP-4-1)-Bis[bis(1,1-dimethylethyl)phenylphosphine]dichloropalladium, trans-Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium, trans-Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
260-264 °C (decomposition)
Chaîne SMILES
Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1ccccc1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/2C14H23P.2ClH.Pd/c2*1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;;/h2*7-11H,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
QNNRAWADYXIGHE-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable