Principaux documents
765872
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methoxyphenol
97% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97% (GC)
Forme
solid
Pf
74-79 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
COc1cccc(O)c1Br
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
GCFJMEJVRHBPJI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable