Key Documents
764388
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol p-toluenesulfonate
97%
Synonyme(s) :
2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl toluene-4-sulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl toluenesulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl tosylate, Monotosylated tetraethylene glycol, Tetraethylene glycol monotosylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H24O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.507
Densité
1.202 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H24O7S/c1-14-2-4-15(5-3-14)23(17,18)22-13-12-21-11-10-20-9-8-19-7-6-16/h2-5,16H,6-13H2,1H3
Clé InChI
FGDJUEZBMFELRW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable