Principaux documents
764094
Sigma-Aldrich
1,8-Dibromonaphthalene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H6Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
powder or crystals
Pf
105-110 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1cccc2cccc(Br)c12
InChI
1S/C10H6Br2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
Clé InChI
DLXBGTIGAIESIG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable