Key Documents
761672
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-chloro-1H-benzimidazole
95%
Synonyme(s) :
2-Amino-4-chloro-1H-benzimidazole, 7-chloro-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
180-190 °C
Chaîne SMILES 
Nc1nc2cccc(Cl)c2[nH]1
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-4-2-1-3-5-6(4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H3,9,10,11)
Clé InChI
WDGDTHWKGHBYNL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable