Key Documents
76128
Sigma-Aldrich
Lithium palmitate
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
Palmitic acid lithium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)14COOLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.36
Numéro Beilstein :
3919098
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (NT)
Forme
powder
Pf
226-229 °C
Chaîne SMILES 
[Li+].CCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
Clé InChI
BZMIKKVSCNHEFL-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable